Documenti fondamentali
409987
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) vinyl ether
98%
Sinonimo/i:
1-Vinyloxy-5-hydroxy-3-oxapentane, 2-[2-(Ethenyloxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(Vinyloxy)ethoxy]ethanol
Scegli un formato
10 ML
83,70 €
100 ML
437,00 €
83,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
83,70 €
100 ML
437,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH(OCH2CH2)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
83,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Densità
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOCCOC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2,7H,1,3-6H2
WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)