Documenti fondamentali
472735
Sigma-Aldrich
N-[(S)-(+)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanine
98%
Scegli un formato
5 G
29,95 €
29,95 €
Prezzo di listino59,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
29,95 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2CH(CO2C2H5)NHCH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
29,95 €
Prezzo di listino59,90 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +28°, c = 1 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)