366412
N-Benzyl-N-methylethanolamine
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
95-105 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
CN(CCO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)