B65705
2-bromoetilammina
99%
Sinonimo/i:
2-amminoetil bromuro
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
170-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Tiazoline e tiazine via S-alchilazione seguita da ciclodeamminazione di tioammidi/aloammine.
- Fosfine terziarie otticamente attive via P-alchilazione catalizzata da idrossido di cesio di fosfine secondarie
- Ammine secondarie via mono-N-alchilazione chemioselettiva promossa da CsOH di ammine primarie, diammine e poliammine.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup