Documenti fondamentali
402451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
Scegli un formato
1 G
38,70 €
5 G
94,60 €
38,70 €
Prezzo di listino77,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
38,70 €
5 G
94,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Beilstein:
4308995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
38,70 €
Prezzo di listino77,40 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D −48°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1
QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Used for α-amino acid synthesis[1] and the preparation of β-lactam antibiotics.[2]
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5385-5385 (1991)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40, 1077-1077 (1992)