468975
Benzyl (S)-(−)-4-oxo-2-azetidinecarboxylate
97%
Scegli un formato
119,50 €
Prezzo di listino239,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
119,50 €
Prezzo di listino239,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]21/D −44°, c = 3.3 in chloroform
Punto di fusione
137-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
O=C1C[C@H](N1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10-6-9(12-10)11(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
WGLLBHSIXLWVFU-VIFPVBQESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?