Documenti fondamentali
680079
Sigma-Aldrich
3-Hydroxyazetidine hydrochloride
97%
Scegli un formato
1 G
37,03 €
5 G
134,40 €
37,03 €
Prezzo di listino52,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
37,03 €
5 G
134,40 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
37,03 €
Prezzo di listino52,90 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
85-90 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl[H].OC1CNC1
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic.[1]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Organic Process Research & Development, 10, 803-803 (2006)