Vai a
A0760
L-Azetidine-2-carboxylic acid
≥99%
Sinonimo/i:
(S)-Azetidine-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
189,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
224,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
335,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
624,00 €
530,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.10
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-362-5
Beilstein/REAXYS Number:
80680
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCN1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
General description
L-Azetidine-2-carboxylic acid is a non-protein amino acid and teratogenic agent. It is toxic in nature.
Application
L-Azetidine-2-carboxylic acid has been used as a:
  • collagen synthesis inhibitor
  • protein folding antagonist
  • as a standard in liquid chromatography-mass spectrometry
Biochem/physiol Actions
L-Azetidine-2-carboxylic acid is an inhibitor of collagen synthesis that is anti-angiogenic.
L-Azetidine-2-carboxylic acid is an inhibitor of collagen synthesis that is anti-angiogenic. It is a four-membered ring analog of L-proline that causes protein misconstruction when incorporated instead of proline.
Azetidine-2-carboxylic acid (AZC) triggers protein aggregation or upregulates the expression of an aggregation-prone mutant protein, upon interference with nascent protein folding.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7275A721962840
L-Aspartic acid from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A7219
L-Aspartic acid
L-lisina crystallized, ≥98.0% (NT)
Sigma-Aldrich
62840
L-lisina
description
≥99%
description
≥98% (TLC)
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
crystallized, ≥98.0% (NT)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥98.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)