499978
Benzo[b]thien-2-ylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
1-Benzothiophene-2-boronic acid, Benzothiophen-2-ylboronic acid, Thianaphthene-2-boronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Punto di fusione
256-260 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7BO2S/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- PDE4 inhibitors
- Chemoselective modification of oncolytic adenovirus
- Synthesis of phosphorescent sensor for quantification of copper(II) ion
- UV promoted phenanthridine syntheses
- Preparation of CYP11B1 inhibitors for treatment of cortisol dependent diseases
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.