Documenti fondamentali
464821
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol
98%
Scegli un formato
1 G
91,70 €
5 G
327,00 €
91,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
91,70 €
5 G
327,00 €
About This Item
Formula condensata:
HC≡CCH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352003
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
91,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D +45°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
108-111 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m1/s1
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Applicazioni
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol may be used as a starting material in the multi-step synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate.[1]
Propargylic alcohols are important starting materials for new classes of second generation 5-lipoxygenase inhibitors.[2][3]
Used in a ruthenium-catalyzed polymerization providing helical polyacetylenes.[4]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Improved large-scale synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate from (R)-3-butyn-2-ol.
Fu X, et al.
Organic Process Research & Development, 6(3), 308-310 (2002)
Ku, Y.-Y. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2733-2733 (1995)
Bell, R.L. et al.
Lipid Mediators, 6, 529-529 (1993)
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)