302481
4-Pentyn-1-ol
97%
Sinonimo/i:
(3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, Pent-4-yn-1-ol, Pent-4-yne-1-ol, Pentyne alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
154-155 °C (lit.)
Densità
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCC#C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter