Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
459925
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide
greener alternative
Sinonimo/i:
Adam’s catalyst, NSC 402624, Platinic oxide, Platinum dioxide
Scegli un formato
250 MG
91,40 €
1 G
251,00 €
5 G
701,00 €
91,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
91,40 €
1 G
251,00 €
5 G
701,00 €
About This Item
Formula condensata:
PtO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
91,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Composizione
Pt, 79-83%
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
≥75 m2/g
Impurezze
iron, low
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Prepared by Adams′ nitrate fusion method.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
Catalyst for:
  • Hydrohydrazination reactions
  • Oxidation of sugars
  • Low-temperature oxidation of carbon monoxide
  • Oxygen reduction reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Hydrogenolysis of the cyclopropyl group into an isopropyl group
  • Hydroxycyclopropanation reactions
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)