379875
[Pd(OAc)2]3
99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Pd(OAc)2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.98% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
216.3-223.7 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2