Documenti fondamentali
459305
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg-OH
97%
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-L-arginine, Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-arginine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.44
Beilstein:
4828015
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +8°, c = 1 in DMF
Impurezze
<3% water
Punto di fusione
145-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N4O4/c22-20(23)24-11-5-10-18(19(26)27)25-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,25,28)(H,26,27)(H4,22,23,24)/t18-/m0/s1
DVBUCBXGDWWXNY-SFHVURJKSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Fmoc-Ser-OH &#8805;97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
47601
Fmoc-Ser-OH