47633
Fmoc-Leu-OH
≥97.0%
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
Saggio
≥97.0%
Attività ottica
[α]20/D −25±2°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Punto di fusione
152-156 °C (lit.)
152-156 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
amine
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Various oligopeptides by reacting with functionalized α-amino acid hydrochloride salts.
- A cyclic depsipeptide sansalvamide A, a natural product found in marine fungus.
- Streptocidin A−D, decapeptide antibiotics naturally found in Streptomyces sp. Tü 6071.
- Coumaroyl dipeptide amide that can be used for cosmetic applications.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?