Documenti fondamentali
457639
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-caprolactone)
DL-lactide 40 mol %
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Rapporto d’alimentazione
lactide:caprolactone 40:60
Composizione
DL-lactide, 40 mol %
Viscosità intrinseca
0.7-0.9 dL/g, in chloroform(lit.)
Temp. transizione
Tm (DSC) 31 °C (onset)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)C(O)=O.OCCCCC(O)=O
InChI
LLHKFIFJPCHEOM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Poly(DL-lactide-co-caprolactone) may be used to prepare a composite scaffold, which may be used in the development of a functional cardiac tissue.[1]
Caratteristiche e vantaggi
Biocompatible, biodegradable polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
A novel composite scaffold for cardiac tissue engineering.
Park H, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 41(7), 188-196 (2005)
Articoli
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.