Documenti
900312
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 15:85, viscosity 1.5 dL/g 
Sinonimo/i:
PLLA-PCL
About This Item
Formula condensata:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
chips or granules
Livello qualitativo
Rapporto d’alimentazione
lactide:caprolactone 15:85
Viscosità
1.5 dL/g
Temp. transizione
flash point >230 °F
Tm 37-42 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.