Documenti fondamentali
900327
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-trimethylene carbonate)
lactide:TMC 50:50, viscosity 1.5 dL/g 
Sinonimo/i:
PDLA-TMC
Scegli un formato
5 G
189,00 €
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
189,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(C3H4O2)m(C4H6O3)nCH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
189,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
chips or granules (chunks)
Rapporto d’alimentazione
lactide:trimethylene carbonate 50:50
Viscosità
1.5 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.