367044
(3S)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
98%
Sinonimo/i:
L-Lactide
Saggio
98%
Stato
crystals
Attività ottica
[α]20/D −285°, c = 1 in toluene
Punto di fusione
92-94 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)OC1=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
JJTUDXZGHPGLLC-IMJSIDKUSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?