Documenti fondamentali
456519
Sigma-Aldrich
3-Cyclopentenecarboxylic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
C5H7CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Densità
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h1-2,5H,3-4H2,(H,7,8)
XVSYDLITVYBCBD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
High-Field 1H and 13C NMR Spectroscopic Study of the 2-Norbornyl Cation1a.
Olah GA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 104(25), 7105-7108 (1982)
Changxia Shi et al.
Science advances, 6(34), eabc0495-eabc0495 (2020-09-03)
Three types of seemingly unyielding trade-offs have continued to challenge the rational design for circular polymers with both high chemical recyclability and high-performance properties: depolymerizability/performance, crystallinity/ductility, and stereo-disorder/crystallinity. Here, we introduce a monomer design strategy based on a bridged bicyclic
Improved selectivity in the preparation of some 1, 1-difunctionalized 3-cyclopentenes. High yield synthesis of 3-cyclopentenecarboxylic acid.
Depres JP and Greene AE.
The Journal of Organic Chemistry, 49(5), 928-931 (1984)