227463
1,1′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide
95%
Sinonimo/i:
Bismaleimide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
156-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(Cc3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)cc2
InChI
1S/C21H14N2O4/c24-18-9-10-19(25)22(18)16-5-1-14(2-6-16)13-15-3-7-17(8-4-15)23-20(26)11-12-21(23)27/h1-12H,13H2
XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges