Documenti fondamentali
456322
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylpentane-d18
98 atom % D
Sinonimo/i:
Isooctane-d18
Scegli un formato
5 G
729,60 €
729,60 €
Prezzo di listino768,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
729,60 €
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2CDCD2C(CD3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
729,60 €
Prezzo di listino768,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
-107 °C (lit.)
Densità
0.820 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D
NHTMVDHEPJAVLT-FKVAJJEHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-12.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)