Vai a
44964
2,2,4-trimetilpentano
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Sinonimo/i:
Isoottano
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
268,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-759-1
Beilstein/REAXYS Number:
1696876
MDL number:
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
autoignition temp.
745 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6 %
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Application
This density CRM is used for the calibration of all types of laboratory density meters in the test temperature range of 10 to 25 °C.
Features and Benefits
  • Manufactured and verified in anISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
  • Carries an associated uncertaintyof +/- 0.010 Kg/m3
  • Provided in a sealed glassampoule of 10 mL to assure safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA)having information on the expiry date for an effective audit
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
59030650439TX1390
2,2,4-trimetilpentano H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Supelco
44964
2,2,4-trimetilpentano
2,2,4-trimetilpentano analytical standard
Supelco
59030
2,2,4-trimetilpentano
format
mixture
format
neat
format
-
format
-
bp
98-99 °C (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
HPLC Plus
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
petroleum
application(s)
food and beverages
application(s)
-
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)