Documenti fondamentali
455865
Sigma-Aldrich
Hydrazine sulfate salt
99.999% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
NH2NH2 · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.12
Beilstein:
8778859
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
solid
Punto di fusione
254 °C (lit.)
Stringa SMILE
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hepatic carcinogenesis in CBA-Cb-Se mice and Cb-Se rats by isonicotinic acid hydrazide and hydrazine sulfate.
L Severi et al.
Journal of the National Cancer Institute, 41(2), 331-349 (1968-08-01)
Fluorinated polyoxadiazole for high-temperature polymer electrolyte membrane fuel cells.
Dominique G and Nunes SP.
Journal of Membrane Science, 321(1), 114-122 (2008)
Azo Compounds. 1 A Re-examination of the Structure of the Product from the Reaction of Heptane-2, 6-dione with Hydrazine Sulfate and Sodium Cyanide in Dilute Solution.
Overberger CG and Marks BS.
Journal of the American Chemical Society, 77(15), 4097-4100 (1955)
Tumorigenesis studies with 1,2-dimethylhydrazine dihydrochloride, hydrazine sulfate, and isonicotinic acid in golden hamsters.
B Toth
Cancer research, 32(4), 804-807 (1972-04-01)
Weidong Qu et al.
Biosensors & bioelectronics, 42, 430-433 (2012-12-19)
Graphene-nickel nanoparticle hybrid was prepared by the one-step far infrared-assisted reduction of graphene oxide and nickel (II) ions using hydrazine. It was loaded on the surface of a magnetic electrode for electrochemical sensing. The feasibility and performance of the novel