450944
Iron(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ferrous chloride, Iron dichloride
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.9% trace metals basis
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
677 °C (lit.)
Densità
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.