710857
Iron(III) chloride solution
0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinonimo/i:
Ferric chloride solution
Stato
solution
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
0.2 M in 2-methyltetrahydrofuran
Indice di rifrazione
n20/D 1.414
Densità
0.868 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- As a mild oxidant for phenolic coupling reaction.
- In dimerizing aryllithiumsand ketone enolates.
- As a mild Lewis acid catalyst to catalyzes ene reactions.
- In Nazarov cyclizations, Michael additions, and acetonation reactions.
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)