380024
Iron(II) chloride tetrahydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ferrous chloride tetrahydrate
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 693 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following studies:
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.