Documenti fondamentali
D105805
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5-methylfuran
97%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-5-methylfuran, 2-Methyl-4,5-dihydrofuran, 4,5-Dihydro-2-methylfuran, 4,5-Dihydrosylvan, 5-Methyl-2,3-dihydrofuran
Scegli un formato
5 G
192,00 €
25 G
457,80 €
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
192,00 €
25 G
457,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Beilstein:
103487
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
192,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CCCO1
InChI
1S/C5H8O/c1-5-3-2-4-6-5/h3H,2,4H2,1H3
BGCWDXXJMUHZHE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)