Documenti fondamentali
449105
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
TRIS-d11
Scegli un formato
1 G
336,00 €
5 G
1.300,00 €
336,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
336,00 €
5 G
1.300,00 €
About This Item
Formula condensata:
(DOCD2)3CND2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
336,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
162-165 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)