Merck
703117
Tris(hydroxymethyl-13C)aminomethane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2-Amino-2-(hydroxymethyl-13C)propane-1,3-diol, TRIS-13C3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13C3H11NO3
Peso molecolare:
124.11
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mol wt
124.09 by atom % calculation
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
162-165 °C
mass shift
M+3
SMILES string
NC([13CH2]O)([13CH2]O)[13CH2]O
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-VMIGTVKRSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)