446882
Perfluorohexyl bromide
98%
Sinonimo/i:
1-Bromotridecafluorohexane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. eboll.
97 °C (lit.)
Densità
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
1S/C6BrF13/c7-5(16,17)3(12,13)1(8,9)2(10,11)4(14,15)6(18,19)20
JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter