262544
Heptadecafluoro-1-iodooctane
98%
Sinonimo/i:
1-Iodoperfluorooctane, Heptadecafluorooctyl iodide, Perfluorooctyl iodide
Saggio
98%
Stato
liquid
contiene
copper pellets as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
160-161 °C (lit.)
Densità
2.067 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?