262145
Perfluorohexyl iodide
99%
Sinonimo/i:
Tridecafluoro-1-iodohexane, 1-Iodoperfluorohexane, 1-Iodotridecafluorohexane, Tridecafluorohexyl iodide
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
117 °C (lit.)
Densità
2.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?