Documenti fondamentali
68794
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyl iodide
≥98%
Sinonimo/i:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro-11-iodoundecane, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecyl iodide, 3-(Perfluorooctyl)propyl iodide
Scegli un formato
1 G
68,10 €
5 G
251,00 €
68,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
68,10 €
5 G
251,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6F17I
Numero CAS:
Peso molecolare:
588.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
68,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98%
Stato
powder
Punto di fusione
32-36 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCI
InChI
1S/C11H6F17I/c12-4(13,2-1-3-29)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-3H2
AXUBYTAXJHIPJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)