P9900
Perfluorodecalin
95%
Sinonimo/i:
Octadecafluorodecahydronaphthalene (cis+trans), Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene (cis+trans)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
17.5 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3145 (lit.)
P. eboll.
142 °C (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
InChI
1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C