Documenti fondamentali
444324
Sigma-Aldrich
Diclorometano-d2
99.9 atom % D
Sinonimo/i:
Dideuterometilencloruro, Metilene cloruro-d2
Scegli un formato
5 G
140,00 €
10 X 0.6 ML
192,00 €
10 X 0.75 ML
218,00 €
10 G
239,00 €
10 X 1 ML
274,00 €
25 G
521,00 €
140,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
140,00 €
10 X 0.6 ML
192,00 €
10 X 0.75 ML
218,00 €
10 G
239,00 €
10 X 1 ML
274,00 €
25 G
521,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.94
Beilstein:
1733318
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
140,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Confezionamento
ampule of 0.6mL, 0.75mL, 1mL, 5g
glass bottle of 10g, 25g
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
40 °C (lit.)
Punto di fusione
-97 °C (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Descrizione generale
Il diclorometano-d2 (CD2Cl2) è un solvente deuterato per RMN utile nella ricerca e nell′analisi basata sulla RMN. È stata riportata l′analisi spettrale raman del CD2Cl2 nella fase gassosa[1]
Applicazioni
Il diclorometano-d2 può essere usato per analizzare la struttura tridimensionale di (9S,11S)-11-amino-9-deosso-11,12-deossi-9,12-epossieritromicina per mezzo della meccanica molecolare vincolata derivata dalla RMN protonica.[2]
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Determination of the three-dimensional, solution-phase structure of the macrolide antibiotic oxolide in CD2Cl2 and D2O from NMR constraints.
Steinmetz WE, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 43(1), 16-20 (2005)
Absolute Raman intensities, force constants, and electro-optical parameters of CH2Cl2, CD2Cl2 and CHDCl2.
Escribano R, et al.
Molecular Physics, 37(2), 361-377 (1979)
Paula Camacho et al.
Journal of biological methods, 8(1), e146-e146 (2021-04-24)
Three-dimensional (3D) printing of biodegradable polymers has rapidly become a popular approach to create scaffolds for tissue engineering. This technique enables fabrication of complex architectures and layer-by-layer spatial control of multiple components with high resolution. The resulting scaffolds can also
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenuto correlato
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spettroscopia NMR consente di chiarire la struttura molecolare e la purezza di campioni in base all'interazione degli stati di spin di alcuni nuclei atomici con un forte campo magnetico.