177865
Diclorometano-d2
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
Dideuterometilencloruro, Metilene cloruro-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Saggio
≥99.00% (GC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
ampule of 1mL, 10g
glass bottle of 25g
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
40 °C (lit.)
Punto di fusione
-97 °C (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La spettroscopia NMR è una tecnica analitica che consente di determinare la struttura molecolare, la composizione chimica e la purezza di un campione. L’NMR rileva l'energia assorbita dai nuclei per via dei diversi stati di spin dei nuclei atomici in presenza di un forte campo magnetico.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.