Documenti fondamentali
442364
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial cyclohexyl/isopropyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,700 by GPC
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Stato
powder
PM
average Mn ~1,700 by GPC
Composizione
acid groups converted to cyclohexyl ester, 50%
acid groups converted to isopropylester, 17%
Punto di fusione
160-170 °C (lit.)
Numero di acido
255‑285 mg KOH/g
Temp. transizione
Tg 124 °C
Solubilità
ketones, ethers and alkali: soluble
Descrizione generale
~1.7:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Applicazioni
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Caratteristiche e vantaggi
Low solution viscosity and high functionality.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)