Documenti fondamentali
441694
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(tert-butylperoxy)butane solution
50 wt. % in mineral oil
About This Item
Formula condensata:
C2H5C[OOC(CH3)3]2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Composizione
active oxygen content, 6.8 wt. %
t1/2
10 hr(92 °C)
Concentrazione
50 wt. % in mineral oil
Indice di rifrazione
n20/D 1.445
Punto di fusione
≥80 °C (SADT)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Applicazioni
Free radical polymerization initiator.
Initiator for polymerization and copolymerization of styrene, ethylene and acrylics in solution, suspension and bulk polymerizations.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)