Documenti fondamentali
388076
Sigma-Aldrich
tert-Butyl peracetate solution
50 wt. % in odorless mineral spirits
Sinonimo/i:
tert -Butyl peracetate, tert -Butyl peroxyacetate
Scegli un formato
500 ML
68,60 €
68,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
68,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CO3C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
68,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
t1/2
10 hr(101 °C, 0.2 M in benzene)
Concentrazione
50 wt. % in odorless mineral spirits
Indice di rifrazione
n20/D 1.412
Densità
0.828 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)8-9-6(2,3)4/h1-4H3
SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Allows the direct copper catalyzed acetoxylation of β-lactams at the 4-position.[1]
Reagent used as a methyl-radical source under photoredox catalysis in conjunction with photocatalyst [Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6 (Aldrich L511765) for late-stage functionalization of biologically active heterocycles.
Late-Stage Functionalization of Biologically Active Heterocycles Through Photoredox Catalysis
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 277-277 (1990)