329541
Dicumyl peroxide
98%
Sinonimo/i:
Bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide, Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9.3 (vs air)
Tensione di vapore
15.4 mmHg ( 38 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Densità
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in vulcanization of rubber
- as a crosslinking agent in the synthesis of polylactic acid composite fibers
- in the preparation of polyethylene composites
- in the synthesis of polyamide 112/ethylene vinyl acetate copolymer blends.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. F - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges