247502
Cumene hydroperoxide
technical grade, 80%
Sinonimo/i:
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.03 mmHg ( 20 °C)
Saggio
80%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Indice di rifrazione
n20/D 1.5210
P. ebollizione
100-101 °C/8 mmHg (lit.)
Solubilità
ethanol: 1 mL/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Densità
1.03 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroperoxide
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(OO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?