Documenti fondamentali
224464
Sigma-Aldrich
(1S,2R,5S)-(+)-Menthol
99%
Sinonimo/i:
(+)-Menthol, (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
Scegli un formato
10 G
73,00 €
50 G
261,00 €
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
73,00 €
50 G
261,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Beilstein:
1902292
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352212
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]23/D +48°, c = 10 in ethanol
Purezza ottica
ee: 96% (GLC)
P. ebollizione
103-104 °C/9 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-44 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
NOOLISFMXDJSKH-AEJSXWLSSA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT1A4(54657)
Descrizione generale
(1S,2R,5S)-(+)-menthol is a chiral secondary alcohol. Its alcohol group can be protected as 2-tetrahydrofuranyl ether by reacting with bromotrichloromethane and tetrahydrofuran.[1]
Applicazioni
(1S,2R,5S)-(+)-menthol can undergo acylation with acid anhydrides in the presence of trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate to form the corresponding acylated products.[2]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
An efficient and extremely mild method for protecting alcohols as 2-tetrahydrofuranyl ethers.
Barks JM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6249-6252 (2000)
An extremely powerful acylation reaction of alcohols with acid anhydrides catalyzed by trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate.
Procopiou PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2342-2347 (1998)