37275
(+)-Dihydrocarvone
mixture of isomers
Sinonimo/i:
(2R,5R)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanone
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +20±2°, neat
Composizione
n-(+)-dihydrocarvone, ~77%
iso-(+)-dihydrocarvone, ~20%
Indice di rifrazione
n20/D 1.471
Densità
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of dispiro 1,2,4,5-tetraoxanes, which show potent anti-malarial activity.
- Synthesis of an epoxylactone by oxidation, which can undergo copolymerization with ε-caprolactone to form cross-linked copolymers with shape memory properties.
- Synthesis of α-Cyperone, a eudesmane type sesquiterpenoid compound with potent insecticidal activity.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves