Documenti fondamentali
427039
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethyl alcohol-13C2
Scegli un formato
250 MG
597,00 €
1 G
1.590,00 €
597,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
597,00 €
1 G
1.590,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
48.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
597,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.362 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.839 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
LFQSCWFLJHTTHZ-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Mukund P Srinivasan et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114174-114174 (2020-07-28)
Primary toxicity targets of alcohol and its metabolites in the pancreas are cellular energetics and endoplasmic reticulum (ER). Therefore, the role of AMP-Activated Protein Kinase (AMPKα) in amelioration of ethanol (EtOH)-induced pancreatic acinar cell injury including ER/oxidative stress, inflammatory responses