424838
Triphenylgermanium hydride
Sinonimo/i:
Triphenylgermane, Triphenylgermanyl hydride
Stato
powder or crystals
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: germanium
reagent type: reductant
Punto di fusione
40-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)[GeH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Ge/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
NXHORDQDUDIXOS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?