211710
Trimethylgermanium bromide
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
114 °C (lit.)
Punto di fusione
−25 °C (lit.)
Densità
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?