396354
Tetramethylgermanium
98%
Sinonimo/i:
Tetramethylgermane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
6.74 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: germanium
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. eboll.
43-44 °C/740 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−88 °C (dec.) (lit.)
Densità
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Ge/c1-5(2,3)4/h1-4H3
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C - closed cup