447609
Hexamethyldigermanium(IV)
technical grade
Sinonimo/i:
1,1,1,2,2,2-Hexamethyldigermane, Hexamethyldigermane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: germanium
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
137-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Ge](C)(C)[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Ge2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
HLEHOFVKHRHBQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To synthesize digermanylated N-heterocycle compounds.
- For the C–H germylation of nonterminal alkenes and aryl iodides.
- To synthesize Ge Nanowires, Ge composites with other metals using low pressure chemical vapor deposition(LPCVD).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup