Documenti fondamentali
422630
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylheptane
98%
Scegli un formato
1 G
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
123,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
140 °C (lit.)
Densità
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(C)C(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-5-6-7-9(4)8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
WBRFDUJXCLCKPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3-Dimethylheptane is a branched saturated aliphatic hydrocarbon. It is one of the isomer of nonane. Henry′s law constant (solubility) of 2,3-dimethylheptane has been analyzed using characteristic and counting polynomials.[1] Its standard heat of formation, combustion and vapourization at 25°C has been calculated.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Heats of Formation, Combustion, and Vaporization of the 35 Nonanes and 75 Decanes.
Labauf A, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 6(2), 261-263 (1961)
Characteristic and counting polynomials: modelling nonane isomers properties.
Jantschi L, et al.
Molecular Simulations, 35(3), 220-227 (2009)
Heidi Birch et al.
Chemosphere, 174, 716-721 (2017-02-17)
During simulation-type biodegradation tests, volatile chemicals will continuously partition between water phase and headspace. This study addressed how (1) this partitioning affects test results and (2) can be accounted for by combining equilibrium partition and dynamic biodegradation models. An aqueous